Přeskočit na
Z290815
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Synonyma:
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 970,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Pore size:
0.45 μm
Material:
Nylon membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
3 970,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nylon filter membranes, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
material
Nylon membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
diam.
25 mm
thickness
60-125 μm
pore size
0.45 μm
General description
Nylon filters are naturally hydrophilic and no wetting agents are used in manufacture.
With an extractable level <0.0015 mg/cm2, they are ideal for HPLC solvent and sample preparation. Because of high non-specific binding, they are not recommended for protein solutions.
Features and Benefits
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z290823Z290785Z290807
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
material
Nylon membrane
material
Nylon membrane
material
Nylon membrane
material
Nylon membrane
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
thickness
60-125 μm
thickness
60-125 μm
thickness
60-125 μm
thickness
60-125 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nylon filter membranes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
Z290815-100EA04061832332901