Přeskočit na
47408
EPA VOC Mix 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Synonyma:
Volatile Organic Compounds Mix 6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
4 x 1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 170,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
4 170,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 8260, suitable for EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 4 × 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
EPA VOC mix 6 is a standard calibration mix, which may be used for the analysis of volatile organic compounds by gas-chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC-MS).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CRM48775CRM48777CRM47933
Supelco
Supelco
47408
EPA VOC Mix 6
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
agency
EPA 8260, suitable for EPA 8260
agency
-
agency
-
agency
EPA 502, EPA 524
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
concentration
200 μg/mL each component in methanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPA VOC Mix 6
Analyt
Popis
  • Bromomethane
  • Chloroethane
  • Chloromethane
  • Dichlorodifluoromethane
  • Trichlorofluoromethane
  • Vinyl chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-01-4 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
663204-25G04061833466582
663204-5G04061833357941
4740804061836962579