CRM47933
EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix A (without gases)
certified reference material, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Synonyma:
EPA 502/524 Volatiles Organic Calibration Mix (without gases)
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 502
EPA 524
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Legal Information
Analyt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.