Přeskočit na
21544
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
6 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 410,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
5 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
feature
needle type F (cemented needle)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
SGE 002814
needle L
42 mm
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
General description
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
219122191121910
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
manufacturer/tradename
SGE 002814
manufacturer/tradename
SGE
manufacturer/tradename
SGE 001814
manufacturer/tradename
SGE 001804
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
5 μL
volume
5 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosam pler
needle size
23 ga
needle size
26 ga
needle size
23 ga
needle size
26 ga
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Krzysztof Kotowski et al.
Anticancer research, 40(5), 2613-2625 (2020-05-06)
The occurrence of BRAFV600E mutation causes an up-regulation of the B-raf kinase activity leading to the stabilization of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) - the promoter of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3) enzyme. The aim of the study was to examine the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
2154404061833036587