21911
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 5 μL, SK-5F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
feature
needle type F (cemented needle)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
SGE 001814
needle L
42 mm
volume
5 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Související kategorie
General description
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)