Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 080,00 Kč |
O této položce
3 080,00 Kč
material
polycarbonate
feature
autoclavable (at 121ºC (250ºF)), Holds 4 x boxes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18853-0004
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
150x150x280 mm
General description
Features and Benefits
- Steam autoclavable at 121°C (250°F).
- Footprint dimensions: 15cm x 15cm (6" x 6").
- Shelf dimensions: 14.2cm x 14.2cm (5 ½" x 5 ½")
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F18853-0004 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0000 |
| feature autoclavable (at 121ºC (250ºF)), Holds 4 x boxes | feature Holds 81 x 2 mL vials | feature Holds 81 x 5 mL vials | feature Holds 25 x 2 mL vials |
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate |
| size 150x150x280 mm | size 133x133x51 mm | size 133x133x95 mm | size 76x76x51 mm |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 8 ea |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| Z756806-1EA | 04061832267647 |