Přeskočit na
Z756792
Cryo-Safe vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 5 mL vials
Synonyma:
storage box, tube container, vial container, 188490002, F18849-0002, freezer sample storage box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
4 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18849-0002
Feature:
Holds 81 x 5 mL vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
2 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polycarbonate
feature
Holds 81 x 5 mL vials
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0002
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
133x133x95 mm
General description
The Cryo-Safe vial storage box can be used to transfer or ship vial or tubes. The storage box is rugged, polycarbonate boxes that can withstand temperatures of -196 °C to +121 °C.
Features and Benefits
  • Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
  • Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
  • Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
  • temperature range -196 °C to +121 °C.
Legal Information
Cryo-Safe is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z756784Z756776Z756628
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18852-0011
feature
Holds 81 x 5 mL vials
feature
Holds 81 x 2 mL vials
feature
Holds 25 x 2 mL vials
feature
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
natural , natural polypropylene
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 8 ea
packaging
pkg of 5 ea
size
133x133x95 mm
size
133x133x51 mm
size
76x76x51 mm
size
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Safe vial storage box
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)