Přeskočit na
Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
Synonyma:
laboratory jars, nalgene jars, Nalgene 2118-0004, laboratory container, receptical, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
3 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 120,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
1 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene bottle, polypropylene cap, round translucent bottle
joint
Joints threaded neck (70)
agency
suitable for EPA OTM-45
description
Autoclavable with closure completely unscrewed
feature
with cap
packaging
pkg of 12
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0004
capacity
125 mL
application(s)
PFAS testing
General description
Translucent with excellent chemical resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z380261Z380245Z380229
material
polypropylene bottle, round translucent bottle, polypropylene cap
material
polypropylene bottle, polypropylene cap, round translucent bottle
material
polypropylene bottle, polypropylene cap, round translucent bottle
material
polypropylene bottle, polypropylene cap, round translucent bottle
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0002
capacity
125 mL
capacity
1000 mL
capacity
250 mL
capacity
60 mL
joint
Joints threaded neck (70)
joint
Joints threaded neck (120)
joint
Joints threaded neck (70)
joint
Joints threaded neck (53)
packaging
pkg of 12
packaging
pkg of 6
packaging
pkg of 6
packaging
pkg of 12
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jars Nalgene® style 2118
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)