Přeskočit na
Z380261
Jars Nalgene® style 2118
capacity 1000 mL
Akční nabídka
Synonyma:
laboratory jars, nalgene jars, Nalgene 2118-0032, laboratory container, receptical, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
4 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 920,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
2 310,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene bottle, polypropylene cap, round translucent bottle
joint
Joints threaded neck (120)
description
Autoclavable with closure completely unscrewed
feature
with cap
packaging
pkg of 6
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0032
bottle diam. × H
112 mm × 151 mm
capacity
1000 mL
closure diam.
120
General description
Translucent with excellent chemical resistance.
Features and Benefits
  • To store pastes, specimens, solids, and lab supplies
  • They are versatile, chemical resistant, and translucent
  • Autoclave friendly
  • Made up of lab-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables
  • Non-leak proof for liquids
  • A wide mouth and straight sides give full-access and complete sample retrieval
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z380237Z380245Z380229
description
capacity 1000 mL
description
capacity 125 mL
description
capacity 250 mL
description
capacity 60 mL
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2118-0002
capacity
1000 mL
capacity
125 mL
capacity
250 mL
capacity
60 mL
material
polypropylene cap, round translucent bottle, polypropylene bottle
material
polypropylene cap, round translucent bottle, polypropylene bottle
material
polypropylene cap, round translucent bottle, polypropylene bottle
material
round translucent bottle, polypropylene bottle, polypropylene cap
joint
Joints threaded neck (120)
joint
Joints threaded neck (70)
joint
Joints threaded neck (70)
joint
Joints threaded neck (53)
bottle diam. × H
112 mm × 151 mm
bottle diam. × H
-
bottle diam. × H
-
bottle diam. × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jars Nalgene® style 2118
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)