It is recommended to use 0.5% non-fat dry milk in PBS-T as a dilution buffer for this primary antibody.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 500,00 Kč | |
| 0.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 600,00 Kč |
O této položce
17 500,00 Kč
Název produktu
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse, clone hVIN-1, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
mol wt
antigen 116 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts, western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
General description
Immunogen
Application
- western blotting
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey | species reactivity bovine, human, chicken, mouse | species reactivity frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey | species reactivity feline, human, rat, horse, rabbit, guinea pig, bovine, monkey, sheep, canine, pig |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| clone hVIN-1, monoclonal | clone VIN-11-5, monoclonal | clone hVIN-1, monoclonal | clone K36AC10, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... INS(3630) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Sortimentní položky
Zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi monoklonálními a polyklonálními protilátkami, včetně způsobu generování protilátek, počtu klonů a formátů protilátek.
Imunofluorescence využívá fluorescenční molekuly konjugované s protilátkami k lokalizaci proteinů, potvrzení jejich modifikací a vizualizaci proteinových komplexů.
Protilátky se spojují se specifickými antigeny a vytvářejí exkluzivní komplex protilátka-antigen. Seznamte se s podstatou této vazby a jejím využitím jako molekulární značky pro výzkum.
Související obsah
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| V9131-.2ML | 04061837481543 |
| V9131-100UL | 04061837481550 |
-
What is the recommended diluent for when using in western blot? E.g. 5% milk TBST, 3% BSA in PBST?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is V9131-.02ML packaged? Is it in a small glass container or a small plastic tube?
1 answer-
The product V9131-.02ML is packaged into a 0.5 ml polypropylene tube (PP) with a skirted base, knurls, and an assembled cap (PP).
Helpful?
-
-
Good afternoon, regarding Vinculin antibody V9131, clone hVIN-1, I wonder if it is possible to know the epitope sequence that this Ab recognizes, as I was not able to found it. Thanks for your attention, Sincerely
1 answer-
The immunogen used to produce this antibody was purified native human vinculin. Unfortunately, the epitope sequence has not been determined.