Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Očekávané datum odeslání02. července 2026odSchnelldorf Distribution | 5 160,00 Kč | |
| 500 g | K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution | 5 570,00 Kč | |
| 10 kg | Očekávané datum odeslání02. července 2026odSchnelldorf Distribution | 44 900,00 Kč |
O této položce
5 160,00 Kč
Očekávané datum odeslání02. července 2026podrobné informace
General description
Application
- of Leibovitz L-15 medium for the culture of BME26 tick embryo cell line
- of M199 medium for the preparation of chick embryo fibroblasts (CEFs)
- of Glasgow′s minimum essential medium (GMEM) for culturing baby hamster kidney (BHK-21) before transfection
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form buffered powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| quality Microbiologically tested. | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptose Phosphate Broth
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Zjistěte kontaminaci mykoplasmou v buněčné kultuře pomocí PCR, barvení DNA nebo kultivačních testů. Objevte soupravy pro prevenci, eliminaci a detekci mykoplazmy.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T8782-10KG | 04061834101314 |
| T8782-500G | 04061837379673 |
| T8782-1KG | 04061837379666 |