Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 060,00 Kč | |
| 5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 19 200,00 Kč |
O této položce
5 060,00 Kč
Název produktu
Triptolide, from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
biological source
Tripterygium wilfordii
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChI key
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color off-white | color light yellow | color white to beige |
| biological source Tripterygium wilfordii | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triptolide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T3652-5MG | 04061832639475 |
| T3652-1MG | 04061837344800 |