S5192
SB 222200
≥98% (HPLC), solid
Synonyma:
(S)-3-Methyl-2-phenyl-N-(1-phenylpropyl)-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL
H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](NC(=O)c1c(C)c(nc2ccccc12)-c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O/c1-3-22(19-12-6-4-7-13-19)28-26(29)24-18(2)25(20-14-8-5-9-15-20)27-23-17-11-10-16-21(23)24/h4-17,22H,3H2,1-2H3,(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI key
MQNYRKWJSMQECI-QFIPXVFZSA-N
Gene Information
human ... TACR2(6865) , TACR3(6870)
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?