Přeskočit na
T3376
DL-α-Tocopherol acetate
≥96% (HPLC)
Synonyma:
Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 940,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H52O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
472.74
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-710-0
Beilstein/REAXYS Number:
97512
MDL number:
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
viscous liquid
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless to dark yellow
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
α-Tocopherol is a predominant form of vitamin E in human and animal tissues and also in leaf chloroplasts. It is the major form in supplements. DL-α-Tocopherol acetate is considered as the only storage form of vitamin E.
Application
DL-α-Tocopherol acetate has been used to study it effect on blood pressure and lipidic profile in streptozotocin-induced diabetes mellitus rats. It has also been used as a standard in α-tocopherol analysis using plasma sample and mature fresh tobacco leaves.[1]
Biochem/physiol Actions
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by homo sapiens. Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2999292359T1600000
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥96% (HPLC)
assay
96.5-102.0%
assay
-
assay
-
form
viscous liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-Tocopherol acetate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
T3376-5G04061835549993
T3376-100G04061835549986
T3376-25G04061835522620
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted. The concentration may be determined by using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.96 g/mL and a molecular weight of 472.74 g/mol. The minimum purity is 96%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 1.95M (96%) to 2.03M (100%). Please see the link below to review the product datasheet for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/295/556/t3376pis.pdf