Přeskočit na
29992
DL-α-Tocopherol acetate
tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
α-Tocopherylis acetas, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H52O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
472.74
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-710-0
Beilstein/REAXYS Number:
97512
MDL number:
2 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
96.5-102.0%
form
liquid
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
α-Tocopherol is a form of vitamin E. Vitamin E can be obtained through dietary sources. RRR‐α‐tocopherol is a natural form of α-Tocopherol.
Application
DL-alpha-Tocopherol acetate was used as a vitamin E supplement for studying whether the addition of an antioxidant or vitamin E in the diet of rats with dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis can reduce detrimental impact of inflammatory bowel disease.[1]
Biochem/physiol Actions
Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by Homosapiens. DL-α-Tocopherol acetate can inhibit oxidation of linoleate.[2]
α-Tocopherol is also known as a radical-chain breaker due to its anti-oxidant property.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T1600000T337647786
assay
96.5-102.0%
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
application(s)
cell analysis
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-Tocopherol acetate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
29992-50G-F04061826657683