Přeskočit na
T3300
DL-Tryptophan
≥99% (HPLC)
Synonyma:
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 920,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-194-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86199
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: water (7:3): soluble
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tryptophan is the precursor for 5-hydroxy-tryptamin and an essential α-amino acid. DL-Tryptophan exists as a zwitterion during crystallization.
Application
DL-Tryptophan has been used:
  • as a medium supplement in Psilocybe atrobrunnea and Psilocybe serbica for the synthesis of psychotropic compounds
  • as an optimal medium supplement for culturing yeast, Pichia stipitis
  • for chiral separation experiments using Hewlett-Packard HP3D CE capillary electrophoresis system(HPCE)
Biochem/physiol Actions
DL-Tryptophan binding to bovine serum albumin is employed for its affinity based chromatographic purification. Supplementation of tryptophan in diets of rat induce bladder tumor.
Preparation Note
Prepared from L-tryptophan produced by fermentation
Other Notes
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
162698T025493659
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: water (7:3): soluble
solubility
-
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Tryptophan
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)