Merck
T0254
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-795-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86197
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Gene Information
Application
L-tryptophan has been used for the isolation of bone marrow–derived neutrophils. It has also been used to identify the use of Raman microscopy as a tool to study the network of neurons in pathologically normal retina.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan (Trp) is a heterocyclic, essential amino acid associated with growth, reproduction and immunity. Increased availability of tryptophan is necessary for the regulation of mood, cognition and behavior. The uptake of tryptophan by the brain depends on the plasma ratio of Trp to all of the other large neutral amino acids. Higher the ratio, greater is the Trp uptake.
Other Notes
Amino acid precursor of serotonin and melatonin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)