Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 0.4 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 510,00 Kč | |
| 1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 800,00 Kč |
O této položce
6 510,00 Kč
application(s)
CRISPR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- Highly efficient, non-liposomal polymeric transfection/delivery method for use with MISSION CRISPR/Cas9 DNA, RNA, Cas9 RNP Complexes and siRNA.
- TransIT-CRISPR is a simple, fast, effective, and versatile. One transfection reagent to deliver CRISPR-Cas9 components in a variety of formats.
- Effective in most cell lines including difficult-to-transfect cells.
Other Notes
- TransIT-CRISPR has been tested in variety of cell types including U20S and HEK 293, A549 and HeLa among others.
- It is recommended to transfect MISSION CRISPR DNA and RNA with the TransIT-CRISPR transfection reagent.
- Sigma-Aldrich® is the exclusive distributor of TransIT-CRISPR from Mirus Bio LLC.
For more information and transfection protocols, please visit SigmaAldrich.com/TransITCRISPR
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Kombinujte zaručené sgRNA s naší komplexní řadou produktů a nástrojů CRISPR, včetně Cas9 a dodávacích činidel, pro efektivní modifikaci genomu s vyšší specifičností.
Přečtěte si o CRISPR Cas9, co to je a jak funguje. CRISPR je nový, cenově dostupný nástroj pro úpravu genomu, který umožňuje přístup k úpravě genomu pro všechny.
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Související obsah
The largest offering of quality Cas9 proteins ensures you have the perfect CRISPR reagents for your specific experimental needs. Rigorous purification, NLS signals, increased specificity and activity ensure your gene editing experiments are efficient and simple.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics je předním poskytovatelem technologií pro úpravu a umlčování genů, včetně CRISPR, Cas9, syntetické vodicí RNA (sgRNA) a nukleázy se zinkovými prsty (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T1706-0.4ML | 04061837338076 |
| T1706-1ML | 04061837746383 |