Přeskočit na
T1503
Trizma® base
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
Trizma® Base
Synonyma:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 070,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 650,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 020,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 550,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 480,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
31 700,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
50 700,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
66 200,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
111 000,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
181 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(CH2OH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
1 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Trizma® base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, protein extraction: suitable
color
white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C, ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C, water: soluble (678 g/l at 20 °C)
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
suitability
suitable for Western blot, suitable for electrophoresis
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, commonly known as Trometamol, Tris base, or Trizma® base, serves a pivotal role in diverse research applications as a biological buffer. Its optimal pKa of 8.1 makes it a preferred choice for formulating buffers like Tris-acetate-EDTA (TAE) and Tris-borate-EDTA (TBE), ensuring the maintenance of pH within the physiological range (pH 7 - 9), applicable to a wide spectrum of living organisms. Despite its utility, researchers need to exercise caution in protein studies, as Tris has the potential to interfere with the activity of specific enzymes.
Tris base may find application as basimetric standard, independently as a buffer and as a crucial component in mixed buffer formulations, including Tris-EDTA (TE) buffer, TAE buffer, TBE buffer, among others. Its attributes include purity, essential stability, and a relative non-hygroscopic nature, making it a dependable choice in laboratory settings. In these environments, Tris base is indispensable for preparing buffers compatible with biological fluids and serves as a standard pH solution. It facilitates various laboratory procedures such as lactate dehydrogenase assays, in situ hybridization, and protein extraction from cells. The versatility of Tris base extends to cell biology, biochemistry, and protein research contributing significantly to studies involving cell membrane permeability and buffer preparation.
Application
Trizma® base has been used:
  • as a component of H buffer (cell dissociation buffer)
  • for washing and saturation of wells in double sandwich ELISA immunoenzymatic technique[1]
  • as an assay buffer for reconstitution of extracted and dried protein samples[2]
  • to prepare Tris-HCl buffer that is used to stabilize proteins
  • as a buffer to extract carotenoid from tubers
  • as a component of sample buffer during protein extraction prior to western blotting[3]
  • as a component of sample buffer for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
  • to prepare simulated body fluid (SBF) for calcium phosphate (CaP) resorption assay
  • as a buffer for polydopamine (PDA) deposition on stainless steel (SS) substrate
Features and Benefits
  • Efficient buffering within the pH range of 7 - 9 with a pKa of 8.1 (25 °C)
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
  • Can be used in Cell Biology, and Biochemical research
Packaging
The DRYPOUR® packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR® packaging:
  • The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR® packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek® liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T6066T466193362
technique(s)
ELISA: suitable, protein extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.8% (T)
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C, water: soluble (678 g/l at 20 °C), ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
solubility
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
solubility
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Can you dry this material? (sort of like KHP). Or is it better just to buy another bottle.
    1 answer
    1. This product has been dried during the production process. The quality of the material following multiple drying cycles has not been investigated. To assure optimum quality, the purchase of fresh product is recommended. The current drying conditions are as follows:
      Jacket temperature - 65 °C
      Product optimum temperature - 33 - 38°C
      Drying time under continuous mixing - 3 to 6 hours
      End point loss on drying <0.2%
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this product explosive in nature?
    1 answer
    1. As per the SDS of T1503: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/t1503?userType=anonymous, no GHS pictogram for explosive materials has been listed in Section 2, indicating it is not explosive in nature.
      Helpful?
  5. How can I use T1503 to make a Trizma® buffered solution?
    1 answer
    1. Trizma base may be used directly in preparing a buffer by adjusting the pH with a 0.1 to 1.0 M HCl or blended with Trizma hydrochloride.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What type of electrode should I use to measure the pH of Trizma® base T1503?
    1 answer
    1. We recommend the use of glass-calomel electrodes for use with Trizma base solutions through a pH range of 0-12 and a temperature range of -5 °C to 80 °C. Silver/silver chloride reference electrodes are not recommended for use with Trizma solutions that contain proteins.
      Helpful?
  8. Can Product T1503, Trizma® base be used as a standard?
    1 answer
    1. Trizma base meets the requirements for a primary basimetric standard.
      Helpful?
  9. What is the pH of Trizma® base, T1503?
    1 answer
    1. The pH of a 0.1 M aqueous solution of Trizma base will have a pH of approximately 10.4.
      Helpful?
  10. Can I autoclave solutions that contain Product T1503, Trizma® base?
    1 answer
    1. Yes, Trizma buffered solutions may be autoclaved.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review