Přeskočit na
S4441
D,L-Sulforaphane
≥90% (HPLC), liquid, phase II detoxification enzymes inducer
Synonyma:
1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 070,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11NOS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
6 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
DL-Sulforaphane, ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
compatibility
for use with ABI 7500
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Application
LNCaP prostate cancer cells were treated with DL-Sulforaphane to study the effect on androgen receptor.[1] Effects on malathion toxicity was studied in rats by treating them with DL-Sulforaphane.[2]
Biochem/physiol Actions
Selective inducer of phase II detoxification enzymes with anticarcinogenic properties. Organosulfur compound found in cruciferous vegetables, including broccoli.
Sulforaphane is an anti-cancer, anti-microbial and anti-diabetic compound found in cruciferous vegetables.[3][4] It induces the production of detoxifying enzymes such as quinone reductase and glutathione S-transferase that cause xenobiotic transformation. Sulforaphane also increases the transcription of tumor suppressor proteins and inhibits histone deacetylases. It modulates inflammatory responses by suppressing the LPS-mediated expression of iNOS, COX-2, IL-1β and TNF-α.[3][5]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S6317574215L2540
L-368,899 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
L2540
L-368,899
form
liquid
form
oil
form
liquid
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (UPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Sulforaphane
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S4441-5MG04061836926380