S6317
L-Sulforaphane
≥95% (HPLC), oil
Synonyma:
(R)-1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D -70 to -90°, c = 1.0 in chloroform-d
color
light yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-SNVBAGLBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research