Přeskočit na
S3917
Single-strand Binding Protein from Escherichia coli
>95% (SDS-PAGE), Molecular Biology, Single strand binding protein to enhance PCR specificity
Synonyma:
SSB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
0.1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 850,00 Kč
0.5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.52
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
3 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Single-strand Binding Protein is a homotetramer, found in E. coli during the event of DNA metabolism.
Application
Single-strand Binding Protein from Escherichia coli has been used in in vitro RNA/Single-Strand Binding Protein (SSB) complex formation assays and in protein purification to determine integrity and functionality of the integron attC sites.
Binds with high specificity to single-stranded DNA. Can be useful in enhancing the specificity of PCR and in enabling the sequencing of problematic DNA templates.
Biochem/physiol Actions
Single-strand Binding Protein (SSBP) exhibits high affinity towards single stranded DNA important for DNA metabolic processes. Single-stranded DNA-binding protein hSSB1 is critical for genomic stability and assists the delivery of primers during the formation of lagging standard. It also prevents the formation of inhibitory secondary structures in the exposed lagging-strand of DNA during replication. SSBP mediates the recruitment of other proteins to their sites of function on DNA.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM DTT, 50% glycerol
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F3174D9380D4889
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
J Kieleczawa et al.
Science (New York, N.Y.), 258(5089), 1787-1791 (1992-12-11)
When template DNA is saturated with a single-stranded DNA binding protein (SSB), strings of three or four contiguous hexanucleotides (hexamers) can cooperate through base-stacking interactions to prime DNA synthesis specifically from the 3' end of the string. Under the same
Binding Specificity of E. coli SSB protein for the ? subunit of DNA pol III Holoenzyme and PriA helicase
Alexander GK, et al.
Biochemistry, 49(17), 3555-3556 (2010)
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 87, 5-5 (1989)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S3917-.5MG04061832933375
S3917-.1MG04061832933351