Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 vials | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 340,00 Kč |
O této položce
2 340,00 Kč
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| packaging vial of 6 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Související obsah
EZviewTM Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels: Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads - Technical Article - July 2001
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| S3401-1VL | 04061837694141 |
| S3401-10VL | 04061838256348 |