Přeskočit na
S6639
SSC Buffer 20× Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
SSC Buffer 20× Concentrate
Synonyma:
20X SSC Buffer, SSC hybridization buffer, Saline-sodium citrate buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 320,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
3 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Saline-Sodium Citrate buffer, made with ultrapure water
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
color
colorless
pH
6.9 —7.1
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
room temp
General description
SSC (Saline Sodium Citrate) Buffer 20x liquid is a standard reagent in Southern and Northern hybridization procedures. It is used to control stringency of wash buffer for the washing steps after hybridization.
Application
SSC Buffer 20× Concentrate has been used
  • as a hybridization buffer on in situ hybridization human-specific repetitive Alu sequence[1]
  • as a washing buffer for membrane for Southern hybridization, dot blot of mice genomic DNA and northern blotting of microRNA[2]
  • as an incubation buffer in fluorescence in situ hybridization (FISH) of L1 retrotransposon
Features and Benefits
  • Convenient ready-to-use liquid
  • Multi-purpose use in hybridizations
Preparation Note
SSC Buffer 20x contains 3M NaCl in 0.3M sodium citrate (pH 7.0).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SRE0068S201593017
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
solution
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.9 —7.1
pH
-
pH
-
pH
7.0±0.2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Naučte se základy Northern a Southern blottingu s protokoly a aplikacemi pro přenos makromolekul na membránové nosiče.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Sortimentní položky
Dostupné postupy, činidla a vybavení pro fluorescenční in situ hybridizaci (FISH).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S6639-1L04061838258816
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review