Přeskočit na
S0532
Strychnine
Glycine receptor antagonist
Synonyma:
(−)-Strychnine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
736,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 250,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 560,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H22N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
334.41
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-319-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
52979
736,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Strychnine,
Quality Segment
mp
284-286 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble, clear to hazy
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2/t13-,16-,17-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
General description
Strychnine is a colorless, odourless and bitter tasting powder. It is absorbed in skin, gastrointestinaland respiratory tract.[1] Strychnine generates oxides of nitrogen and carbon on decomposition.
Strychnine is a glycine receptor antagonist not associated with the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. It is an alkaloid extracted from Strychnos nux vomica seeds.
Application
Strychnine has been used in antagonist profiling to characterize a novel nicotinic receptor in Aplysia neuroendocrine cells.[2]
Strychnine has been used as a glycine receptors antagonist in hippocampal CA1 pyramidal and rostral ventromedial medulla (RVM) neurons. It has also been used as type C glycine receptor antagonist in direction selective (DS) retinal cells.
Biochem/physiol Actions
Convulsant; glycine receptor antagonist not associated with the NMDA receptor.
At low doses, strychnine is used for circulatory problems, gastrointestinal disorders and eye diseases.
Strychnine is used as a rodenticide and a glycine receptor antagonist, which inhibits Renshaw cell-motor neuron synapse.[1] It binds to the α subunit N-terminal region of the glycine receptor. The effect of strychnine is neutralized in the presence of glycine receptor agonist ivermectin. Strychnine also inhibits leukocyte motility.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL89801Y0001195S7001
Strychnine phyproof® Reference Substance
PHL89801
Strychnine
Strychnine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001195
Strychnine
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
chloroform: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strychnine
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S0532-5G04061836830311
S0532-25G04061836830304
S0532-10G04061833026694
S0532-100G04061833026687