Merck
S7001
Strychnine hemisulfate salt
≥98.0%, suitable for ligand binding assays and NMR
Synonyma:
Strychnidin-10-one sulfate (2:1)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C21H22N2O2 · 1/2H2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
383.45
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-477-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Strychnine hemisulfate salt,
assay
≥98.0%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
NMR: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
OS(O)(=O)=O.O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67.O=C8C[C@@H]9OCC=C%10CN%11CC[C@@]%12%13[C@@H]%11C[C@@H]%10[C@@H]9[C@@H]%12N8c%14ccccc%13%14
InChI
1S/2C21H22N2O2.H2O4S/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m00./s1
InChI key
GOOCRIHPADOQAS-ZNUXJMJHSA-N
Biochem/physiol Actions
Convulsant; glycine receptor antagonist not associated with the NMDA receptor.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)