Přeskočit na
R4127
Rhodamine 6G
Dye content ~95 %, Powder
Rhodamine 6G
Synonyma:
Basic Red 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
887,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 600,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 360,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C28H31N2O3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
479.01
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-584-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3900071
Colour Index Number:
45160
887,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Rhodamine 6G, Dye content ~95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
titration: suitable
mp
215 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
density
1.3 g/cm3
εmax
≥1700 at 525 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Rhodamine 6G has been used as a leukocyte marker to study the interaction between leukocytes and the vascular endothelium. It has also been used to label platelets.
Biochem/physiol Actions
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in P-glycoprotein (Pgp) efflux assays. It has been used to characterize kinetics of multidrug resistance protein 1 (MRP1)-mediated efflux.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
200964C8822861251
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
solubility
1 M NH4OH: 1 mg/mL, 1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
989-38-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review