Merck
200964
Erythrosin B
Dye content ≥95 %
Synonyma:
Solvent Red 140
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H8I4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
835.89
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-046-0
Colour Index Number:
45430:2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to red-orange
mp
303 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 1 mg/mL, 1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
ε (extinction coefficient)
≥102000 at 526-534 nm at 0.005 g/L (95% Methanol 5% 0.1M Na2CO3), ≥13000 at 310-318 nm in 1 M NH4OH at 0.005 g/L (95% Methanol 5% 0.1M Na2CO3), ≥32000 at 258-266 nm at 0.005 g/L (95% Methanol 5% 0.1M Na2CO3)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(I)cc2c(Oc3c(I)c(O)c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI key
OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Erythrosin B has been used as a dye in fluorescence lifetime imaging.
Biochem/physiol Actions
Erythrosin B, also called as eosin B, is a xanthene dye. It belongs to the family of fluorescein dyes. It plays a major role in inhibiting dopamine uptake and high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in synaptosomes from rat caudate nucleus.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)