Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 300,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
anodized aluminum handle, stainless steel
Sterility:
non-sterile
13 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
anodized aluminum handle, stainless steel
sterility
non-sterile
color
none
General description
The prongs are 3/4 inch long and 0.125 inches in diameter. Each device has a semi-circular prong in the upper left corner for unambiguous orientation of the replica plate. All other prongs are circular.
Application
For the efficient transfer of bacterial colonies from 96 well multiwell plates to agar plates or nitrocellulose membranes.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material anodized aluminum handle, stainless steel | material - | material anodized aluminum handle, stainless steel | material polypropylene |
| color none | color none | color none | color none |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| size 96 wells | size - | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Replica plater for 96 well plate
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| R2383-1EA | 04061832328362 |