Merck
Z379298
Deepwell 96 well plate
Cover only
Synonyma:
plate lid, plate cover, 378600004, F37860-0004, cover, multiwell plate cover
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
polypropylene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37860-0004
size
96 wells
well volume
2 mL
color
none
General description
These high-form polypropylene 96 well plates expand the flexibility of multichannel or automated pipetting systems. Use for non-binding protein assays, enzyme or receptor assays, or with cell harvesters. The 2 mL per well capacity makes it possible to do serial dilution procedures that are impossible with normal multiwell plates.
Legal Information
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deepwell 96 well plate
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)