Přeskočit na
P9403
poly(A)
Synonyma:
Polyadenylic acid potassium salt, Poly(A) potassium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 040,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 700,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 500,00 Kč
15 750,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
67 500,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
4 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Level
storage temp.
−20°C
Application
Polyadenylic acid (poly-A) is used to evaluate binding on cationic liposomes doped with non-ionic nucleolipids. Poly-A is used in small molecule mRNA targeted drug development to evaluate the binding of potential therapeutic agents such as the Isoquinoline group of alkaloids.
Preparation Note
Prepared from ADP with polynucleotide phosphorylase
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P4903P9827P9528
poly(A)
Sigma-Aldrich
P9403
poly(A)
poly(C)
Sigma-Aldrich
P4903
poly(C)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Prabal Giri et al.
Molecular bioSystems, 6(1), 81-88 (2009-12-22)
The use of small molecules to specifically control important cellular functions through binding to nucleic acids is an area of major current interest at the interface of chemical biology and medicinal chemistry. The polyadenylic acid [poly(A)] tail of mRNA has
Polyadenylic acid binding on cationic liposomes doped with the non-ionic nucleolipid Lauroyl Uridine.
Cuomo F, Ceglie A, Colafemmina G, et al.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 82, 277-282 (2011)
Prabal Giri et al.
Current medicinal chemistry, 16(8), 965-987 (2009-03-12)
The use of small molecules to specifically control important cellular functions is an area of major current interest at the interface of chemical biology and medicinal chemistry. Recognition of ribonucleic acids (RNA) has emerged more recently as a critical event
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P9403-25MG04061834403036
P9403-1G04061826762493
P9403-100MG04061834403029
P9403-250MG04061833289976
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What about the nucleotide length? How many mers of Adenine connected?
    1 answer
    1. This product is not tested for molecular weight or chain length. However, historical data suggests a range of 300 - 4400 bases with a molecular weight range of 128,000 - 1,900,000 daltons, respectively.
      Helpful?
  2. Which solvent is best for reconstituting poly A?
    1 answer
    1. The product P9403 is soluble in water to 20 mg/ml.