Přeskočit na
P8887
5α-Pregnan-3α-ol-20-one
GABAA modulator, solid
Synonyma:
3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α-OH-DHP, Allopregnan-3α-ol-20-one, Allopregnanolone, Brexanolone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H34O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3211363
Form:
solid
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5α-Pregnan-3α-ol-20-one, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
Application
5α-Pregnan-3α-ol-20-one has been used:
  • as an allosteric modulator of GABAA receptors in mice
  • a neuroprotective steroid in transgenic mice
  • a neurosteroid
Biochem/physiol Actions
5α-Pregnan-3α-ol-20-one is a positive allosteric modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) A receptor (GABAA). It is also called pregnan and during pregnancy it modulates the atrial volume receptors transducer properties. During estrus cycle, 5α-Pregnan-3α-ol-20-one or allopregnanolone levels changes in hypothalamus. It is present in high levels post adrenalectomy and gonadectomy.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)