Přeskočit na
P4013
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt
≥99%
Synonyma:
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 680,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H69O8P · xNa+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
648.89 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
7 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
soybean
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
InChI key
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Inzulínová rezistence v tukové tkáni snižuje příjem cirkulujících volných mastných kyselin a zvyšuje hydrolýzu uložených triglyceridů lipázami. Seznamte se s hormony, cytokiny a adipokiny, které se podílejí na inzulínové rezistenci.
Cong Li et al.
Ultrasound in medicine & biology, 47(3), 723-732 (2020-12-03)
According to the literature, the von Hippel-Lindau (VHL) gene has a certain correlation with ovarian cancer. In this study, we investigated the effect and mechanism of ultrasound microbubble-mediated VHL on the biological function of ovarian cancer cells. Non-targeting lipid microbubbles
Hui Ma et al.
Cell research, 16(5), 466-478 (2006-05-16)
Multiple repeats of membrane occupation and recognition nexus (MORN) motifs were detected in plant phosphatidylinositl monophosphate kinase (PIPK), a key enzyme in PI-signaling pathway. Structural analysis indicates that all the MORN motifs (with varied numbers at ranges of 7-9), which
Ardalan Chaichi et al.
The Analyst, 146(1), 170-183 (2020-11-03)
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a widespread psychiatric injury that develops serious life-threatening symptoms like substance abuse, severe depression, cognitive impairments, and persistent anxiety. However, the mechanisms of post-traumatic stress injury in brain are poorly understood due to the lack
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P4013-25MG04061832796628
P4013-100MG04061832796611