Přeskočit na
N9389
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
Synonyma:
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 tabs
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 680,00 Kč
100 tabs
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 590,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
5 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, tablet
description
5 mg substrate per tablet
Quality Level
form
tablet
fluorescence
λex 310 nm (pH 7.1), λex 399 nm (Reaction Product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases. The reaction produces a soluble end product that is yellow in color. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Application
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used in:
  • enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to visualize glycoprotein VI (GPVI) binding to collagen type I (Col I)[1]
  • enzymatic color reaction for semi-quantitative measurement of allergen-specific IgE by ELISA[2]
  • alkaline phosphatase assay[3]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N2765N464571768
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 310 nm (pH 7.1), λex 399 nm (Reaction Product)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
description
5 mg substrate per tablet
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Xiaohong Wang et al.
Biochemical pharmacology, 102, 97-106 (2016-01-06)
Inorganic polyphosphate (polyP) is a physiological polymer composed of tens to hundreds of phosphate units linked together via phosphoanhydride bonds. Here we compared the biological activity of polyP (chain length of 40 phosphate units), complexed with Gd(3+) (polyP·Gd), with the
J Eckl-Dorna et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 42(9), 1347-1355 (2012-08-29)
The production of allergen-specific IgE antibodies is a hallmark of IgE-mediated allergy but the contribution of blood cells to allergen-specific IgE production in allergic patients has not been studied in detail. Aim of this study was the characterization of IgE-producing
Marianne K Schesny et al.
Biomaterials, 35(25), 7180-7187 (2014-05-31)
Chemokine-induced stem cell recruitment is a promising strategy for post myocardial infarction treatment. Injection of stromal cell-derived factor 1 (SDF1) has been shown to attract bone marrow-derived progenitor cells (BMPCs) from the blood that have the potential to differentiate into
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
N9389-50TAB04061834743033
N9389-20TAB04061831169041
N9389-100TAB04061834743026