Přeskočit na
M9020
Mecamylamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, nAChR antagonist
Synonyma:
2-(Methylamino)isocamphane hydrochloride, Inversine, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 290,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
16 150,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H21N · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
212-555-8
MDL number:
Form:
powder
1 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Mecamylamine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
solubility
ethanol: 122 mg/mL, H2O: 47 mg/mL, isopropanol: 476 mg/mL, glycerol: 95 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
InChI key
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
Application
Mecamylamine hydrochloride has been used as an additive in extracellular saline during current-clamp recordings to reduce synaptic input.[1] It has also been used as a non-selective nicotinic acetyl choline receptor blocker in aortic body neurons and in MLO-Y4 cells.
Biochem/physiol Actions
Noncompetitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist; preferentially blocks nicotinic receptors at autonomic ganglia; crosses blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Solutions are stable to autoclaving.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
V4629T6950E1145
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
ethanol: 122 mg/mL, isopropanol: 476 mg/mL, H2O: 47 mg/mL, glycerol: 95 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >4 mg/mL, methanol: 4 mg/mL
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
Acorda Therapeutics
originator
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mecamylamine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)