Přeskočit na
M8168
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt
phosphatase substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyma:
4-MUP, Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7Na2O6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
245-325-0
MDL number:
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OP([O-])([O-])=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P.2Na/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;;/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorogenic substrate for phosphatases.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M8883M0905M2405
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm (after enzymatic degradation)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M8168-250MG04061832909295
M8168-1MG04061823207188
M8168-1G04061834062905