Přeskočit na
M3262
N-Methyl-D-aspartic acid
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonyma:
(R)-2-(Methylamino)succinic acid, NMDA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 290,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 080,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
1724431
MDL number:
1 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Methyl-D-aspartic acid, ≥98% (TLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
189-190 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
CN[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
General description
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) is an endogenously generated molecule in rat nervous system and endocrine glands. NMDA is present at low level (nmol/g) in the adenohypophysis, hypothalamus, brain, and testis. NMDA is derived from D-Asp by an S-adenosylmethionine-dependent enzyme also referred to as NMDA synthase.
Application
N-Methyl-D-aspartic acid has been used to induce N-methyl-d-aspartic acid (NMDA) toxicity, cultures of retinal cells were supplemented with NMDA.[1]
Biochem/physiol Actions
Excitotoxic amino acid. Prototypic agonist at the NMDA-type glutamate receptor that regulates ion channels; important in long-term potentiation, ischemia, and epilepsy.
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) plays a crucial role in release of luteinizing hormone and PRL (prolactin) in the pituitary gland and GnRH (gonadotropin releasing hormone) in the hypothalamus. It acts as a specific agonist for NMDA type glutamate receptors.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A7219454575G1001
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
>95% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
189-190 °C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
200-202 °C (subl.) (lit.)
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Calpain- and caspase-mediated aII-spectrin
and tau proteolysis in rat cerebrocortical
neuronal cultures after ecstasy or
methamphetamine exposure.
Warren MW
The International Journal of Neuropsychopharmacology, 9, 1-11 (2006)
Occurrence of D-aspartic acid and N-methyl-D-aspartic acid in rat neuroendocrine tissues and their role in the modulation of luteinizing hormone and growth hormone release.
D'Aniello A
Faseb Journal, 14(5), 699-714 (2000)
N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) in the nervous system of the amphioxus Branchiostoma lanceolatum.
D'Aniello S
BMC Neuroscience, 8:109 (2007)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M3262-5G04061832417301
M3262-1G04061834046486
M3262-100MG04061834046479
M3262-250MG04061834046493
M3262-25MG04061834046509
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How should the powder be stored? At room temperature or at -20 C? Is a desiccator required if storing at room temp?
    1 answer
    1. The intended storage temperature for this product is room temperature. A desiccator is not required for storage.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Which liquid storage form is recommended? And how long do you guarantee a stable dissolved product? How should the dissolved product be stored?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 50mg/mL. Following reconstitution, store refrigerated at 2 - 8°C for several days at 4°C. For long term storage, stock solutions may be stored in aliquots at -20°C.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?