Přeskočit na
M0630
Myoglobin from equine skeletal muscle
95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyma:
Myoglobin from horse skeletal muscle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 730,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 600,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
45 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
309-705-0
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
95-100%
Biological source:
equine skeletal muscle
Mol wt:
~17 kDa(lit.)
2 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
equine skeletal muscle
Quality Segment
assay
95-100%
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~17 kDa(lit.)
Iron content
0.25-0.32%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... MB(100054434)
Application
Myoglobin from equine skeletal muscle was used in a study to test experimental protein mixture for validating tandem mass spectral analysis.[1]
Biochem/physiol Actions
Myoglobin from horse skeletal muscle is a single chain heme protein containing 153 amino acid residues.[2] It possesses no disulfide bridges or free -SH groups. Myoglobin contains 8 variously sized right-handed helical regions, joined by non-ordered or random coil regions.[3]
Myoglobin is critical to skeletal muscle O2 supply at near-maximum oxygen demand, and prevents anoxia by maintaining PO2 above levels needed to support mitochondrial function.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M1882M9267C7752
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
95-100%
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
biological source
equine skeletal muscle
biological source
equine heart
biological source
-
biological source
horse heart
mol wt
~17 kDa(lit.)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
12,384
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
P68082
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P00004
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Do you know the iron content in total for this product (1g)?
    1 answer
    1. The iron content for this product ranges from 0.25% to 0.32%. The specific iron content is lot-dependent and can be found in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. Can you advise what the % level of hemoglobin (if any will be present in this product)? Or can this be treated as Hb contaminant free.
    1 answer
    1. While this product is not specifically tested for hemoglobin, it is purified by Sephadex gel filtration. Given the molecular weight differences between these two compounds, the presence of hemoglobin is highly unlikely.
      Helpful?
  3. Can you share the amino acid sequence of this protein? M0630
    1 answer
    1. This product is a native protein that has not been modified during the extraction and purification process. The sequence of this product is published information. Please refer to the information in the UniProt database: https://www.uniprot.org/uniprotkb/P68082/entry
      Helpful?
  4. Is this myoglobin detectable using immunoenzymatic assay?
    1 answer
    1. Unfortunately, none of the equine myoglobin products have been tested for suitability in ELISA. Performance of these products in immunoenzymatic assays cannot be validated.