Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 460,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 400,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
213-091-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722530
2 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
D-Lysine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
218 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m1/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-RXMQYKEDSA-N
Application
D-Lysine is used as a component of a wide array of polymers (poly-D-lysine), surfactants and biofilms to confer a positive (cationic) charge.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow | solubility H2O: soluble |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| L8021-5G | 04061833965856 |
| L8021-25G | 04061832726229 |
| L8021-1G | 04061833965849 |