Přeskočit na
L5501
L-Lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
982,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 430,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 470,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 060,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-294-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
982,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Lysine, ≥98% (TLC)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
General description
L-lysine contains basic side chain and is hydrophilic in nature. The N-butyl amino group in the side chain is found to be protonated at physiological pH. Upon degradation, L-lysine gives ketone bodies. Transamination of lysine with α-ketoglutarate produces acetoacetyl CoA. L-lysine serves as a precursor for secondary metabolites, such as β-lactam antibiotics. It also serves as a precursor for the biosynthesis of α-aminoadipic acid.[1]
Application
L-Lysine is an essential proteinogenic α amino acid used in a wide range of applications. It has been used:
  • as a supplement in cell culture media[2][3][4][5]
  • as a substrate for enzymes such as L-lysine oxidase (EC 1.4.3.14)
  • as a component of poly-lysine polymers
  • as a substrate for oxidation and glycation mechanism studies
  • in the preparation of cobaltous lysine[6][7]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6284023128L8021
L-Lysine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-Lysine
L-Lysine crystallized, ≥98.0% (NT)
Sigma-Aldrich
62840
L-Lysine
L-Lysine analytical standard
Supelco
23128
L-Lysine
D-Lysine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8021
D-Lysine
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.), ~215 °C (dec.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
218 °C (dec.) (lit.)
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Product Information Sheet
A L Leitão et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(5-6), 670-675 (2001-10-17)
In beta-lactam producing microorganisms, the first step in the biosynthesis of the beta-lactam ring is the condensation of three amino acid precursors: alpha-aminoadipate, L-cysteine and D-valine. In Nocardia lactamdurans and other cephamycin-producing actinomycetes, alpha-aminoadipate is generated from L-lysine by two
A D Springer et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 30(12), 1235-1242 (1982-12-01)
The introduction of heavy metals directly into living neuronal tissue has received little attention as a method for defining connections in the vertebrate nervous system. Procedures are described for the use of cobaltous-lysine to trace visual pathways with light microscopy.
Devlin T M
Textbook of Biochemistry: With Clinical Correlations (5th ed.), 97-97 (2002)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
L5501-25G04061833958162
L5501-5G04061833958179
L5501-1G04061833958155
L5501-100G04061833958131
L5501-10MG04061833958148
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?