Přeskočit na
IP0010
Anti-HA Immunoprecipitation Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 600,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
23 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
antibody product type
primary antibodies
Quality Segment
clone
monoclonal
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Anti-hemagglutinin (HA) Immunoprecipitation Kit is designed to recover maximum amounts of HA-tagged proteins in the immunoprecipitates. The process is carried out in mini-spin columns instead of microcentrifuge tubes to ensure easy washing of antigen-antibody-bound beads with minimal variability.
Application
Anti- hemagglutinin (HA) Immunoprecipitation Kit has been used for immunoprecipitation. It has also been used in in vitro acetylation assay from human embryonic kidney cell lines.
Features and Benefits
  • Anti- hemagglutinin (HA) coupled beads enable high specific binding to HA-tagged fusion proteins
  • Coupling of Anti-HA antibodies to the beads eliminates other preliminary and calibration steps
  • Mini-spin columns enable the minimal loss of anti-HA-bound beads during washing
  • The CelLyticTM M cell lysis reagent provides a high yield, rapid and efficient mammalian cell lysis
  • Ready-to-use cell lysis reagent and 10X concentrated immunoprecipitation buffer
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
FLAGIPT1RIPCHP1
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
analyte chemical class(es)
proteins (FLAG® Affinity Gels)
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
clone
monoclonal
clone
-
clone
-
clone
-
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension .5 mL
    Bezpečností list
  • CelLytic M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization. 50 mL
    Bezpečností list
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
IP0010-1KT04061833866078