Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 560,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 100,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H12KNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
241.33
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
1 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliproduct line
BioReagent
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O[K])CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C12H13NO2.K.H/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);;
InChI key
RBRDCGZGWQSQJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-butyric acid (IBA) is auxin-family plant hormone. IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| I7512-5G | 04061833858271 |
| I7512-25G | 04061835568727 |