Přeskočit na
I5386
Indole-3-butyric acid
suitable for plant cell culture, BioReagent
Indole-3-butyric acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 020,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 210,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 430,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.24
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-101-5
Beilstein/REAXYS Number:
171120
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥98% (TLC)
1 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-butyric acid (IBA) is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
Preparation Note
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I751257310J2500
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97% (TLC)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole-3-butyric acid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. what are the recomentation for rotting grape rootstok?
    1 answer
    1. As provided, this product has not been validated for rooting grape rootstock with a specific protocol to recommend.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review