Přeskočit na
HS120554
Pipette Starter Kit
single-channel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
12 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
adjustable, single-channel
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120554
volume × volume × volume
2-20 μL × 20-200 μL × 100-1000 μL
General description
The Pipette Starter Kit is convenient for new labs or for customers who want a new set of pipettors covering the most commonly used volumes. The kit includes 3 single channel Pearl Pipettes, a Universal Carousel Pipette Stand and five Reagent Reservoirs–all at a value price!
Features and Benefits
Universal Carousel Pipette Stand (120499):
  • Holds up to eight single-channel, four multi-channel, or a combo of both pipettes
  • Weighted base allows for easy removal or replacement of pipettes, with one hand
  • Pipettes are held in a vertical position to help prevent contamination
  • Conveniently rotate stand head to select or store pipettes
  • Quick grip handle to move pipette stand (loaded or unloaded)
  • Assorted color options allow for color coding pipette location
  • The unit is not autoclavable but can be cleaned with soap/water or common laboratory disinfectants
  • U.S. Patent Pending
Pearl Pipettes (HS120104 100-1000 μL, HS120102 20-200μL, & HS120099 2-20μL)
  • Internal metal parts for increased accuracy and calibration stability, and long life
  • Easy volume adjustment with locking tab to prevent accidental change
  • Separate tip ejector
  • Large digital volume display
  • Labeled with volume range
  • Both top and side have colored coded components for quick visual confirmation
  • CE certified
  • Autoclavable
Reagent Reservoirs: (120644)
  • Tapered reservoir bottoms form into a narrow trough to aid full sample recovery
  • Disposable
  • Sterile
Legal Information
Pearl is a trademark of Specac, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS4069EP3116602007EP3116000031
Pipette Starter Kit single-channel
HS120554
Pipette Starter Kit
feature
adjustable, single-channel
feature
single-channel
feature
Holds 1 x pipetors, for 1 Eppendorf® Xplorer® or Xplorer® plus, for Charger Carousel 2
feature
Holds 1 x pipetors, for 1 Eppendorf Xplorer® or Xplorer® plus
volume × volume × volume
2-20 μL × 20-200 μL × 100-1000 μL
volume × volume × volume
-
volume × volume × volume
-
volume × volume × volume
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120554
manufacturer/tradename
Corning
manufacturer/tradename
Eppendorf® 3116602007 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 3116000031 (Global)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
HS120554-1EA04065265819336