Přeskočit na
HHS32
Harris Hematoxylin Solution, Modified
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 780,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
3 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
7 g/L certified hematoxylin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HHS16HHS80HHS128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7784-26-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Stručné informace o cytologii, její úloze v cytodiagnostice a použití standardních a speciálních barviv pro mikroskopickou analýzu k detekci buněčných abnormalit.
Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Zobrazit všechen související obsah
N Laçin et al.
Folia morphologica, 78(3), 545-553 (2018-12-12)
The objective of this study was to investigate whether long term formaldehyde inhalation may affect periodontal membrane and alveolar bone loss leading to periodontitis. The negative effects of formaldehyde were described using vascular endothelial growth factor (VEGF), matrix metallopeptidase 2
Gewei Lian et al.
PloS one, 12(12), e0189285-e0189285 (2017-12-15)
The effects of actin dependent molecular mechanisms in coordinating cellular proliferation, migration and differentiation during embryogenesis are not well-understood. We have previously shown that actin-binding Filamin A (FlnA) and actin-nucleating Formin 2 (Fmn2) influence the development of the brain causing
Hideyuki Iwayama et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 26(9), 1311-1319 (2016-07-20)
MCT8 gene mutations produce thyroid hormone (TH) deficiency in the brain, causing severe neuropsychomotor abnormalities not correctable by treatment with TH. This proof-of-concept study examined whether transfer of human MCT8 (hMCT8) cDNA using adeno-associated virus 9 (AAV9) could correct the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
HHS32-1L04061833813935