Přeskočit na
HHS16
Harris Hematoxylin Solution, Modified
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
2 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
General purpose nuclear stain, regressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
7 g/L certified hematoxylin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HHS32HHS80HHS128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
concentration
7 g/L
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7784-26-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Stručné informace o cytologii, její úloze v cytodiagnostice a použití standardních a speciálních barviv pro mikroskopickou analýzu k detekci buněčných abnormalit.
Trojrozměrný (3D) tisk biologických tkání se rychle stává nedílnou součástí tkáňového inženýrství.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Zobrazit všechen související obsah
Hazem Akkad et al.
PloS one, 9(4), e92622-e92622 (2014-04-08)
Critical illness myopathy (CIM) is a debilitating common consequence of modern intensive care, characterized by severe muscle wasting, weakness and a decreased myosin/actin (M/A) ratio. Limb/trunk muscles are primarily affected by this myopathy while cranial nerve innervated muscles are spared
Alia Sadiq et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-03-30)
Post-burn trauma significantly raises tissue serotonin concentration at the initial stages of injury, which leads us to investigate its possible role in post burn wound healing. Therefore, we planned this study to examine the role of serotonin in wound healing
Nazihah Bakhtyar et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 193-193 (2018-07-15)
Compromised wound healing has become a global public health challenge which presents a significant psychological, financial, and emotional burden on patients and physicians. We recently reported that acellular gelatinous Wharton's jelly of the human umbilical cord enhances skin wound healing
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
HHS16-500ML04061833813867
Questions
  1. Does it requires dilution? If yes, how much?
    1 answer
    1. No dilution is required for HHS16. The solution is ready to use as it comes from the bottle. As a general rule, aluminum based hematoxylins should not be diluted.