Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 040,00 Kč 1 734,00 Kč | |
| 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 890,00 Kč | |
| 25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 400,00 Kč | |
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 46 100,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 187 000,00 Kč |
O této položce
1 734,00 Kč
Ceníková cena2 040,00 KčUložit 15 %form
suspension
Quality Level
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Highly cross-linked 6% Beaded Agarose
capacity
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- High selectivity for higher purity
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduced non-specific binding
- Binding Capacity for histidine-tagged protein (His-tag protein) is greater than 15 mg/mL
- Highly cross-linked agarose matrix allows for purification under higher pressures
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions
- One-step purification
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| matrix Highly cross-linked 6% Beaded Agarose | matrix 6% Beaded Agarose | matrix 6% Beaded Agarose | matrix - |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) - |
| form suspension | form (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | form suspension |
| capacity 15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity >15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity >15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity ≥2 μmol/mL, gel (phosphopeptide)(following a 30 minute incubation at 25°C) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract
wgk
WGK 3
flash_point_f
88.0 °F
flash_point_c
31.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10101-97-0 + 67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Zkoumejte interakce protein-protein in vitro pomocí pull-down testů s využitím afinitních metod, GST pull-down, TAP a koimunoprecipitace.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| H0537-100ML | 04061833663356 |
| H0537-25ML | 04061833663387 |
| H0537-500ML | 04061833663400 |
| H0537-1ML | 04061833663370 |
| H0537-10ML | 04061833663363 |