Přeskočit na
G5168
(Z)-Guggulsterone
≥89% (HPLC), bile acid receptor antagonist, powder
Synonyma:
(17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 130,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H28O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥89% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
5 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(Z)-Guggulsterone, ≥89% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥89% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤5.4% E-form
color
light yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI key
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Biochem/physiol Actions
(Z)-Guggulsterone is a natural product that lowers cholesterol due to its function as an antagonist ligand for the bile acid receptor. (Z)-Guggulsterone is a nuclear hormone receptor that regulates the transcription of several genes involved in cholesterol metabolism and plays a role in cholesterol level regulation. (Z)-Guggulsterone is also a selective farnesoid X receptor (FXR) modulator.
(Z)-Guggulsterone is an antagonist ligand for bile acid receptor.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G4923PHL896991302214
Guggulsterone Z phyproof® Reference Substance
PHL89699
Guggulsterone Z
Guggulsterone Z United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1302214
Guggulsterone Z
assay
≥89% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Z)-Guggulsterone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Muzafar A Macha et al.
Carcinogenesis, 32(3), 368-380 (2010-12-24)
Understanding the molecular pathways perturbed in smokeless tobacco- (ST) associated head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is critical for identifying novel complementary agents for effective disease management. Activation of nuclear factor-kappaB (NF-κB) and cyclooxygenase-2 (COX-2) was reported in ST-associated
Baoxiang Guan et al.
Cancer, 119(7), 1321-1329 (2013-01-03)
Gastroesophageal reflux is a risk factor for esophageal adenocarcinoma, and bile acid and its farnesoid X receptor (FXR) have been implicated in esophageal tumorigenesis. The authors investigated the role of FXR expression and activity in esophageal cancer initiation and growth.
Hong-Bin Xu et al.
European journal of pharmacology, 694(1-3), 39-44 (2012-09-11)
Multidrug resistance (MDR) presents a serious problem in cancer chemotherapy. Our previous studies have shown that guggulsterone could reverse MDR through inhibiting the function and expression of P-glycoprotein (P-gp). The present study is to further investigate the reversal effects of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G5168-25MG04061833261842
G5168-5MG04061833633465