Merck
G4923
(E)-Guggulsterone
≥95% (HPLC), powder
Synonyma:
(17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H28O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI key
WDXRGPWQVHZTQJ-AUKWTSKRSA-N
Biochem/physiol Actions
Naturally occuring bioactive plant sterol isolated from the gum resin of guggul (Commiphora wightii). Antihyperlipidemic. Induces the expression of human CYP3A.
Naturally occuring bioactive plant sterol isolated from the gum resin of guggul (Commiphora wightii). Antihyperlipidemic. Induces the expression of human CYP3A.. Guggulsterone potently reverses multi-drug resistance in a number of human cancer cell lines, extending the efficacy of chemotherapy.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)