Přeskočit na
G5146
D-(+)-Glucose
Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonyma:
Dextrose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 480,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 190,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.75
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
1 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
maize
Quality Level
grade
Hybri-Max
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
Glycogen phosphorylase (PYG) exists as brain and muscle isoform. It is expressed in astrocytes and neurons respectively. The PYGM gene is mapped to human chromosome 11q13.1.
Application
D-(+)-Glucose has been used in cell engineering. It has also been used to perform oral glucose tolerance test.
Biochem/physiol Actions
Glycogen phosphorylase, muscle associated (PYGM), is an important contributor to glycogenolysis. Down regulation of PYGM gene is observed in schizophrenia. Mutation in PYGM leads to McArdle disease, a glycogen storage disorder. The PYGM gene is significantly associated with energy production.
Preparation Note
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2g + 15ml.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G702149139G6152
biological source
maize
biological source
-
biological source
-
biological source
-
grade
Hybri-Max
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Genetic evaluation of AMPD1, CPT2, and PGYM metabolic enzymes in patients with chronic fatigue syndrome
Maltese PE, et al.
Genetics and molecular research : GMR, 15(3), 1-10 (2016)
Novel variant in the PYGM gene causing late-onset limb-girdle myopathy, ptosis, and camptocormia
Cheraud C, et al.
Muscle and Nerve, 57(1), 157-160 (2018)
The glial phosphorylase of glycogen isoform is reduced in the dorsolateral prefrontal cortex in chronic schizophrenia
Pinacho R, et al.
Schizophrenia Research, 177(1-3), 37-43 (2016)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G5146-10KG04061833633120
G5146-1KG04061833633144